Merck
A1911
Sigma-Aldrich
奎诺二甲基丙烯酯 钠盐
别名:
3-[(1,1-二甲基-2-羟乙基)氨基]-2-羟基-1-丙磺酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C7H16NO5SNa
分子量:
249.26
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161700
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.25
表单
crystalline powder
质量水平
有效pH范围
8.3-9.7
pKa (25 °C)
9.0 (Free acid)
溶解性
water: 0.33 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
应用
diagnostic assay manufacturing
SMILES字符串
[Na+].CC(C)(CO)NCC(O)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO5S.Na/c1-7(2,5-9)8-3-6(10)4-14(11,12)13;/h6,8-10H,3-5H2,1-2H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
UVGYCHPTWHWEPZ-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)