Merck
A1135
Sigma-Aldrich
9-氨基吖啶 盐酸盐 水合物
≥98%
别名:
Aminacrine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H10N2 · HCl
CAS号:
分子量:
230.69
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
≥98%
SMILES 字串
O.Cl.Nc1c2ccccc2nc3ccccc13
取代透過
产品编号
说明
价格
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)