Merck
A1021
Sigma-Aldrich
2′-Azido-2′-deoxyuridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H11N5O5
CAS号:
分子量:
269.21
Beilstein:
4204828
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11N5O5/c10-13-12-6-7(17)4(3-15)19-8(6)14-2-1-5(16)11-9(14)18/h1-2,4,6-8,15,17H,3H2,(H,11,16,18)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI 密鑰
MRUKYOQQKHNMFI-XVFCMESISA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3