Merck
A0759
Sigma-Aldrich
DL-Ala-DL-Leu-Gly
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H21N3O4
CAS号:
分子量:
259.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)CC(NC(=O)C(C)N)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C11H21N3O4/c1-6(2)4-8(14-10(17)7(3)12)11(18)13-5-9(15)16/h6-8H,4-5,12H2,1-3H3,(H,13,18)(H,14,17)(H,15,16)
InChI 密鑰
MNZHHDPWDWQJCQ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1