Merck
A0590
Millipore
含活性炭的 Amies 运送培养基
suitable for microbiology
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
最终pH
7.2±0.2 (25 °C)
应用
microbiology
应用
用于运送和保存微生物样本。
组分
组分 (g/L)
氯化钠 3.00
氯化钾 0.20
氯化钙 0.10
氯化镁 0.10
磷酸二氢钾 0.20
磷酸二钠 1.15
巯基乙酸钠 1.00
活性炭 10.00
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)