一般描述
刚性顶板(随附)可最大限度地减小板变形,确保与PCR热循环仪的可靠配合,并允许使用微垫子或帽条进行防漏密封。每孔最大容量为200μL。
特点和优势
- 原始聚丙烯
- 完全可高压灭菌
- 经认证的无DNasa和RNase
- 微孔壁薄,可实现快速温度平衡并缩短周期
其他客户在看
实验方案
Reverse transcription (RT) is the process of converting RNA to cDNA using a reverse transcriptase enzyme and dNTPs.
Hot Start dNTPs block DNA polymerase until heat activation, enhancing PCR specificity.
逆转录是一种旨在测量基因mrna浓度的基因表达分析。 这种分析存在多个挑战,例如不同转录本之间的半衰期差异、时间模式和缺乏相关蛋白。
引物浓度优化实验方案是一种建立反应阵列的方法。该阵列用来对照伴侣引物的不同浓度来测试每种引物的一系列浓度。