Key Documents
SIAL0167
Sigma-Aldrich
Sigma®细胞培养皿
diam. × H 100 mm × 20 mm, tissue-culture treated, sterile, pack of 25 × 20 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121812
NACRES:
NB.22
無菌
sterile
包裝
pack of 25 × 20 ea
直徑× 高度
100 mm × 20 mm
表面積
55 cm2
結合類型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • 由光学透明的原聚苯乙烯制成
  • 已经过处理最适用于细胞粘附
  • 经伽玛射线灭菌并经无热原认证
  • 具有堆叠的珠子帮助操作
  • 盖子配有通风口,可提供稳定的气体交换
法律資訊
Sigma is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
访问文档库
实验方案
Universal Transfection Reagent enables efficient nucleic acid delivery into various cells, compatible with different cell culture conditions.