产品名称
Phosphate buffered saline, tablet
形狀
tablet
儲存條件
dry at room temperature
顏色
white
pH值
7.2-7.6 (1 tablet/200 mL)
溶解度
water: soluble
密度
1.02 g/cm3 at 20—25 °C
1.03 g/cm3 at 20—25 °C
應用
diagnostic assay manufacturing
histology
life science and biopharma
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
除了细胞生物学领域外,PBS的多功能性还体现在各种应用中,如为实现最佳抗体-抗原相互作用而构建定制化ELISA缓冲液。此外,它可用作蛋白A/G色谱的高效缓冲液,有助于基于特定抗体结合纯化抗体。在血液学和生物化学操作过程中,PBS 在细胞和组织的有效清洗中起关键作用。总之,PBS是生物学和生物化学研究中不可缺少的工具,具有等渗性、缓冲能力、简单和稳定的特性。其在细胞生物学、试剂制备、蛋白质纯化和各种生物分析中的多样化应用体现了其在增进科学知识和理解中的重要性。
應用
- 生产铂纳米颗粒(NP-Pt)水解胶体
- 在SEM之前清洗血液样品和SEM(扫描电子显微镜)存根
- 制备荧光标记小麦胚芽凝集素(WGA)溶液
- 在ELISA(酶联免疫吸附测定)期间稀释捕获抗体
- 在离心过程中悬浮细胞沉淀
- 免疫测定程序
特點和優勢
- 适用于各种研究应用的优质产品
- 可用作生物学和生物化学应用的缓冲液成分
- 易溶于水
重構
也與該產品經常一起購買
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
Ensure optimal cell culture outcomes with ultrapure, endotoxin-free water. Learn about the impact of water impurities on mammalian cell cultures and how to achieve optimal cell growth.
实验方案
Antibody purification protocols yield preparations containing endogenous IgG alongside specific antibodies.
细胞染色可分为四个步骤:细胞制备、固定、抗体孵育和评估。
Cell staining can be divided into four steps: cell preparation, fixation, application of antibody, and evaluation.
Detailed ELISA protocols cover indirect and capture ELISA techniques, recommending products for sandwich and indirect ELISA experiments.