产品名称
Phosphate buffered saline, powder, pH 7.4, for preparing 1 L solutions
表单
powder
储存条件
dry at room temperature
颜色
white
pH值(酸碱度)
7.4
溶解性
water: soluble
密度
1.19 g/cm3 at 20—25 °C
1.22 g/cm3 at 20—25 °C
应用
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
PBS的缓冲能力通过磷酸盐-磷酸平衡得到保持,它为实现最佳酶活力和各种生物学过程提供了至关重要的稳定pH 环境。这一特性使PBS成为试剂制备、蛋白质透析和免疫组织化学的理想选择,确保了一致稳定的实验结果。除了细胞生物学外,PBS也可用于多种领域,包括配制定制ELISA缓冲液,以确保最佳的抗体-抗原相互作用。此外,PBS可用作蛋白A/G 色谱的缓冲液,有助于基于特定抗原结合进行抗体纯化。在血液学和生物化学实验中,PBS被广泛用于清洗细胞和组织。
总之,PBS是生物学和生物化学研究中必不可少的工具,可提供等渗性、缓冲能力、简单性、稳定性。 细胞生物学、试剂制备、蛋白质纯化和各种生物学测试中的多样化应用突出了其在增进科学知识和理解中的重要性。
应用
- 免疫荧光实验中的清洗溶液。
- 悬浮细菌细胞。
- 固定和免疫染色实验。
- 在免疫定位过程中清洗固定的组织,创造合适的缓冲液环境
- 作为评估ELISA测试试剂盒性能的稀释剂
- 作为免疫组织化学实验中的缓冲液
特点和优势
- 适用于各种研究应用的优质产品
- 可用作生物学和生物化学应用的缓冲液成分
- 易溶于水
包装
重悬
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
This is a protocol for a Membrane Integrity test for Lipid-PAMPA Artificial Membranes
实验方案
ICC Cell Capture Imaging Reagent simplifies imaging, ideal for rare cell and low cell count samples.
细胞染色可分为四个步骤:细胞制备、固定、抗体孵育和评估。
Cell staining can be divided into four steps: cell preparation, fixation, application of antibody, and evaluation.
Assays that predict passive absorption of orally administered drugs have become increasingly important in the drug discovery process. As previously described by Faller and Kansy such assays provide rapid, low cost and automation friendly methods to measure a compound’s passive permeability.