Merck
P2401
Sigma-Aldrich
果胶酶 来源于根霉菌
greener alternative
powder, 400-800 units/g solid
别名:
离析酶R-10, 聚-(1,4-α-D-半乳糖醛酸苷)聚糖水解酶, 聚半乳糖醛酸酶
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.54
形狀
powder
品質等級
比活性
400-800 units/g solid
環保替代產品特色
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環保替代類別
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
我们致力于为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的12项原则”的一项或多项原则要求。该产品针对纤维素乙醇研究进行了优化,可提高能效并防止浪费。有关详细信息,请参阅《biofiles》中的文章《替代能源研究用酶》
果胶酶,又称为果胶裂解酶,主要存在于细菌、真菌和植物中。聚半乳糖醛酸酶是极为丰富的果胶裂解酶之一。果胶酶可用于果汁提取和澄清等广泛的生产应用。还可用于植物油提取、茶和咖啡发酵、纸漂白及用于家畜饲料添加剂、酒精饮料和食品行业中。
應用
果胶酶(来自根霉菌)已用于叶子的酶法消化。
用于植物原生质体制备,在细胞器分离前消化细胞壁。
生化/生理作用
果胶酶可水解果胶——一种细胞壁成分。它们可攻击甲酯化和脱酯化的果胶。 除了果胶酶活性,还具有纤维素酶和半纤维素酶活性。
單位定義
在 25°C、pH 4.0 条件下,1 个单位每分钟将从多聚半乳糖醛酸中释放 1.0 μmol 半乳糖醛酸。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Isolation of intact sub-dermal secretory cavities from Eucalyptus
Goodger JQ, et al.
Plant methods, 6(1), 20-20 (2010)
Pectinase production by Neurospora crassa: purification and biochemical characterization of extracellular polygalacturonase activity
Maria de Lourdes T. M. Polizeli, et al.
Microbiology, 137, 1815-1823 (1991)
Sheetal K Karnik et al.
Plant physiology, 138(4), 1967-1981 (2005-07-26)
Homologs of peroxin 16 genes (PEX16) have been identified only in Yarrowia lipolytica, humans (Homo sapiens), and Arabidopsis (Arabidopsis thaliana). The Arabidopsis gene (AtPEX16), previously reported as the SSE1 gene, codes for a predicted 42-kD membrane peroxin protein (AtPex16p). Lin
Enzyme disintegration with spatial resolution reveals different distributions of sludge extracellular polymer substances
Lu Fan, et al.
Biotechnology for Biofuels, 9(1), 29-29 (2016)
Microbial pectinolytic enzymes: a review
Jayani Ranveer Singh, et al.
Process. Biochem., 40(9), 2931-2944 (2005)
实验方案
在测定果胶酶活性时,使用了一种滴定终止反应法进行测定。在25 °C、pH 4.0条件下,一个单位的果胶酶每小时可从多聚半乳糖醛酸释放1 μmol 的半乳糖醛酸。
To measure pectinase activity, a titrimetric stop reaction assay is used. One unit of pectinase will liberate 1 μmol of galacturonic acid from poly-galacturonic acid per hour at pH 4.0 at 25 °C.