物種活性
rat, mouse, human
加強驗證
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原序列
DSQFECPDFSTCCVMVDGSWGCCPMPQASCCEDRVHCCPHGAFCDLVHTRCITPTGTHPLAKKLPAQRTNRAVALSSSVMCPDARSRCPDGSTCCELPSGKYGCCPMPNATCCSDHLHCCPQDTVCDLIQSKCLSKENATTDLL
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... GRN(2896)
一般說明
GRN(颗粒体蛋白)是一种富含半胱氨酸的大型糖蛋白,也称为颗粒蛋白前体,其分子量为 88,000kDa。它是颗粒体蛋白/上皮素生长因子家族中最大的成员。该家族的特点是有一个独特的富含双半胱氨酸的基序。
免疫原
颗粒体蛋白前体重组蛋白表位标记标签(PrEST)
應用
GRN抗体还可用于:
- 颗粒体蛋白免疫组化
- 免疫印迹
- 组织微阵列
兔产生的抗GRN抗体,属 Prestige 抗体,由人类蛋白质图谱(HPA)项目 开发和验证。每种抗体都通过针对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学进行测试。通过单击图像库链接,可以在人类蛋白质图谱(HPA)站点上查看这些图像。还采用免疫荧光和蛋白质印迹法对抗体进行检测。想要查看有关Prestige 抗体和HPA的方案和其他实用信息,请访问 sigma.com/prestige。
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
GRN(颗粒体蛋白)是一种生长和存活因子,与耐药性和癌症有关。它在乳腺癌中上调,负责肿瘤发生、耐药性、侵袭、转移和血管生成。它在非小细胞肺癌 (NSCLC) 中上调,并具有成为非小细胞肺癌中预后标志物和治疗靶点的潜力。该蛋白质的血清水平与内脏脂肪和肝酶水平升高有关。因此,血清颗粒体蛋白水平有望成为肝功能障碍的标志物。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
- 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
- 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
对应抗原APREST86882
外觀
磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
The Journal of biological chemistry, 299(12), 105446-105446 (2023-11-11)
Increasing evidence suggests that aberrant regulation of sortilin ectodomain shedding can contribute to amyloid-β pathology and frontotemporal dementia, although the mechanism by which this occurs has not been elucidated. Here, we probed for novel binding partners of sortilin using multiple
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP, 19(9), 2437-2445 (2018-09-27)
The secreted growth factor granulin (GRN) is upregulated during diverse epithelial cancers. GRN stimulates cell growth and development while inhibiting apoptosis. Orthologues of vertebrate granulins evolved in other animals including the liver fluke Opisthorchis viverrini. Curiously, liver fluke granulin, termed
Endocrine journal, 61(12), 1191-1196 (2014-09-19)
Progranulin (PRGN) was recently identified as one of the adipokines involved in the development of insulin resistance. Thus, the aim of this study was to explore the importance of PRGN as a novel marker for metabolic diseases in Japanese. A
Human tumors instigate granulin-expressing hematopoietic cells that promote malignancy by activating stromal fibroblasts in mice
The Journal of Clinical Investigation, 121(2), 784-799 (2011)
Murine knockin model for progranulin-deficient frontotemporal dementia with nonsense-mediated mRNA decay
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 115(12), E2849-E2858 (2018)