Merck
94280
Sigma-Aldrich
尿素酶 来源于洋刀豆 (刀豆)
powder, ~1 U/mg
别名:
Jack bean urease, Urea amidohydrolase
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
形狀
powder
比活性
~1 U/mg
分子量
Mr ~480000
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
亚基分子量:约 90,770
由六个亚基组成,总分子量:约 544620
脲酶(Ure)酶存在于胞质溶胶中。它在酸性 pH 下具有活性,在 28℃ 下表达。脲酶由镍组成,存在于古细菌、细菌、单细胞真核生物和植物中。
應用
来自洋刀豆的脲酶可用于各种样品的尿素测定,例如豆类。它可用于检测病原体以及重金属离子。
来自洋刀豆(Jack bean)的脲酶已用于纯化和结晶研究。
生化/生理作用
脲酶催化尿素水解成二氧化碳和氨。脲酶参与氮代谢和尿素降解。来自洋刀豆的脲酶每个亚基结合 2 个镍离子
單位定義
1U 对应于在 pH 8.0 和 25℃ 下每分钟水解 1 μmol 尿素(货号 51459)所需的酶量。
其他說明
在(选择性)水解/缩合中的应用;结构
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
访问文档库
Yersinia enterocolitica
Molecular Medical Microbiology, 1319-1344 (2015)
R.L. Blakeley et al.
J. Mol. Catal., 23, 263-263 (1984)
M.C.N. Jayasuriya et al.
Anim. Feed Sci. Technol., 8, 271-271 (1983)
Optimisation of isolation and purification of the jack bean enzyme urease by extraction and subsequent crystallization
Weber M, et al.
Food and Bioproducts Processing, 86(1), 43-52 (2008)
Isothermal titration calorimetry to characterize enzymatic reactions
Methods in Enzymology, 567, 215-236 (2016)