主要文件
92982
Sigma-Aldrich
Sodium chloride 1.5M – Ethanol 10% (v/v) solution
别名:
Crystallization solution 8/Kit-No 70437
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
形狀
solution
密度
1.04 g/mL at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)