Merck
91536
Sigma-Aldrich
Fluorescent Na+ indicator, 553
≥85% (HPCE)
别名:
3-(2-Benzothiazolyl)-4-{{4-chloro-6-[(2,3,5,6,8,9,11,12-octahydro-1,4,7,10,13-benzopentaoxacyclopentadecin-15-yl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino}benzenesulfonic acid potassium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C30H28ClKN6O8S2
分子量:
739.26
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
方案
≥85% (HPCE)
表单
powder
荧光
λem 553 nm±5 nm
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[O-]S(C(C=C1)=CC(C2=NC(C=CC=C3)=C3S2)=C1NC4=NC(Cl)=NC(NC5=CC6=C(OCCOCCOCCOCCO6)C=C5)=N4)(=O)=O.[K+]
InChI
1S/C30H29ClN6O8S2.K/c31-28-35-29(32-19-5-8-24-25(17-19)45-16-14-43-12-10-41-9-11-42-13-15-44-24)37-30(36-28)34-22-7-6-20(47(38,39)40)18-21(22)27-33-23-3-1-2-4-26(23)46-27;/h1-8,17-18H,9-16H2,(H,38,39,40)(H2,32,34,35,36,37);/q;+1/p-1
InChI key
CXMYQUDAOQCMOP-UHFFFAOYSA-M
应用
substrate suitability test :
suitable for fluorometric detection of sodium (Na+)
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)