Merck
90716
Sigma-Aldrich
Micro particles based on polystyrene, biotin-modified, superparamagnetic, orange fluorescent
size: 10 μm
别名:
PS-MAGFluoOrange_Biotin
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.32
形狀
suspension
成份
iron oxide, ≥20%
濃度
0.1 wt. % (solid)
粒徑
10 μm std dev ≤0.3 μm, coeff var 2.1%
密度
1.3-2.3 g/cm3 (particle specific gravity)
螢光
λex 525 nm; λem 554 nm
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
成分
Particle composition
Polystyrene
Iron oxide
Biotin modified
FluoOrange fluorescent dye
分析報告
activity of streptavidin POD: >500 U/g
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
410.0 °F
閃點(°C)
210 °C