Merck
89734
Sigma-Aldrich
HEPES-Na pH 7.5; 0.09M – Sodium citrate tribasic 1.26M – Glycerol 10% solution
别名:
Crystallization solution 38/Kit No 75403
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
形狀
liquid
pH值
7.5±0.2 ( in neat)
密度
1.24 g/mL at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves