主要文件
89264
Sigma-Aldrich
Sodium succinate pH 5.5; 0.05 M − Magnesium chloride 10 mM − Cobalt(III)-hexamine 2.0 mM − Isopropanol 10% solution
别名:
Crystallization solution 7/Kit-No 80701
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
表单
liquid
pH值(酸碱度)
5.5±0.2 ( in neat)
密度
0.99 g/mL at 20 °C
储存温度
2-8°C
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险分类
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)