Merck
83088
Sigma-Aldrich
三聚氰胺树脂微粒,羧酸改性,罗丹明 B 标记
size: 6 μm
别名:
三聚氰胺甲醛树酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
表单
aqueous suspension
浓度
2.5% (solids)
表面覆盖度
reactive groups (COOH) >0.1 mmol/g polymer
粒径
6 μm std dev <0.15 μm, coeff var <3%
荧光
λex 540 nm; λem 584 nm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析说明
对每一批产品都使用 Coulter Multisizer 颗粒分析仪测定精确的产品粒度和标准偏差,精确度达 0.01μm。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1