Merck
80556
Sigma-Aldrich
Calcium chloride 0.19 M – HEPES-Na pH 7.5; 0.095M – Polyethylene glycol 400; 26.6% (w/v) – Glycerol 5% solution
别名:
Crystallization solution 14/Kit No 75403
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
形狀
liquid
pH值
7.5±0.2 ( in neat)
密度
1.09 g/mL at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves