主要文件
80293
Sigma-Aldrich
HEPES Sodium salt pH 7.5; 0.05M – Sodium chloride 0.2M – DTT 0.001M – PPS 1M solution
别名:
Crystallization solution 28/Kit-No 96827
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
表单
liquid
pH值(酸碱度)
7.5±0.2 ( in neat)
密度
1.07 g/mL at 20 °C
储存温度
2-8°C
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)