Merck
77238
Sigma-Aldrich
N-Hexanoyl-D-sphingomyelin
≥98.0% (TLC)
别名:
(2S,3R,4E)-2-(Hexanoylamino)-4-octadecene-3-hydroxy-1-phosphocholine, N-(Hexanoyl)-sphing-4-enine-1-phosphocholine, N-Hexanoyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine, C6 Sphingomyelin
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C29H59N2O6P
分子量:
562.76
Beilstein:
18539759
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.85
化驗
≥98.0% (TLC)
形狀
powder or solid
成份
carbon content, 61.89%
hydrogen content, 10.57%
nitrogen content, 4.98%
官能基
phospholipid
脂質類型
sphingolipids
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C29H59N2O6P/c1-6-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-28(32)27(30-29(33)23-20-9-7-2)26-37-38(34,35)36-25-24-31(3,4)5/h21-22,27-28,32H,6-20,23-26H2,1-5H3,(H-,30,33,34,35)/b22-21+/t27-,28+/m0/s1
InChI 密鑰
AHZZHULAOVWYNO-RRKDMDGFSA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3