主要文件
73743
Sigma-Aldrich
IEF标记试剂
pI 7.0, 1 mg/mL in 10 mM NaOH, 0.45 μm filtered
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41105336
NACRES:
NA.26
无菌性
0.45 μm filtered
表单
solution
浓度
1 mg/mL in 10 mM NaOH
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Suitable as IEF marker for HPCE and IEF gels.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)