Merck
73034
Sigma-Aldrich
聚乙二醇 溶液
BioUltra, for molecular biology, 1,500, ~50% in H2O
别名:
PEG 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
PubChem化学物质编号:
等级
Molecular Biology
for molecular biology
产品线
BioUltra
表单
solution
分子量
Mr 1400-1600
浓度
~50% in H2O
杂质
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH值(酸碱度)
6.0-7.5 (25 °C)
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
痕量阳离子
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.9
λ: 280 nm Amax: 0.3
SMILES字符串
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
聚乙二醇可用作融合剂,以获得生产单克隆抗体的杂交瘤细胞。诱导细胞杂交。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)