產品線
BioUltra
品質等級
化驗
≥99.0% (T)
形狀
powder
反應適用性
reagent type: reductant
雜質
insoluble matter, passes filter test
燃燒殘留物
≤0.05%
損耗
≤0.1% loss on drying, 110 °C
pH值
1.7-2.7 (23 °C, 10 g/L)
mp
245 °C (dec.) (lit.)
溶解度
0.1 M NaOH: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤20 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
&lambda ;
0.1 M in 1 M NaOH
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 1.5
λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES 字串
OC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C6H9NO6/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
InChI 密鑰
MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
生化/生理作用
其他說明
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
212.0 °F - closed cup
閃點(°C)
100 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges