方案
≥95.0% (TLC)
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)C[C@@](OC[C@H]2O[C@@H](O[C@H]3[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](O[C@@H]4[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]4CO)[C@@H]3O)[C@H](NC(C)=O)[C@@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@]6(C[C@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](O6)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O)[C@H]5O)[C@@H]2O)(O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O
InChI
1S/C48H79N3O37/c1-12(57)49-23-15(60)4-47(45(74)75,86-37(23)26(64)17(62)6-52)78-11-22-30(68)36(25(51-14(3)59)42(82-22)85-39-28(66)19(8-54)80-43(33(39)71)83-35-21(10-56)79-41(73)32(70)31(35)69)84-44-34(72)40(29(67)20(9-55)81-44)88-48(46(76)77)5-16(61)24(50-13(2)58)38(87-48)27(65)18(63)7-53/h15-44,52-56,60-73H,4-11H2,1-3H3,(H,49,57)(H,50,58)(H,51,59)(H,74,75)(H,76,77)/t15-,16-,17+,18+,19+,20+,21+,22+,23+,24+,25+,26+,27+,28-,29-,30+,31+,32+,33+,34+,35-,36+,37+,38+,39-,40-,41?,42-,43-,44-,47+,48-/m0/s1
InChI key
FCIROHDMPFOSFG-SRQCWDAHSA-N
应用
包装
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3