62028
6′-Amino-D-luciferin
≥95.0% (HPLC)
别名:
(S)-2-(6-Amino-2-benzothiazolyl)-2-thiazoline-4-carboxylic acid, (S)-2-(6-Amino-2-benzothiazolyl)-4,5-dihydro-4-thiazolecarboxylic acid
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H9N3O2S2
CAS号:
分子量:
279.34
Beilstein:
12930905
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
596.5 °F
閃點(°C)
313.6 °C