Merck
54015
Sigma-Aldrich
4-(2-Carboxyphenyl)-7-diethylamino-2-(7-diethylamino-2-oxochroman-3-yl)-chromylium perchlorate
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥80% (HPLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C33H33ClN2O9
分子量:
637.08
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.32
产品线
BioReagent
质量水平
方案
≥80% (HPLC)
荧光
λex 654 nm; λem 694 nm in methylene chloride
适用性
suitable for fluorescence
SMILES字符串
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCN(CC)c1ccc2C=C(C(=O)Oc2c1)c3cc(-c4ccccc4C(O)=O)c5ccc(cc5[o+]3)N(CC)CC
InChI
1S/C33H32N2O5.ClHO4/c1-5-34(6-2)22-14-13-21-17-28(33(38)40-29(21)18-22)31-20-27(24-11-9-10-12-26(24)32(36)37)25-16-15-23(19-30(25)39-31)35(7-3)8-4;2-1(3,4)5/h9-20H,5-8H2,1-4H3;(H,2,3,4,5)
InChI key
VTMBPDDANDHVLA-UHFFFAOYSA-N
其他说明
Cyanine-type fluorescent and laser dye
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
P. Czerney et al.
J. Photochem. Photobiol., A, 89, 31-31 (1995)