主要文件
53245
Sigma-Aldrich
Cacodylate pH 6.0; 0.05 M − Magnesium acetate 20 mM − Spermine 0.5 mM − Sodium chloride 100 mM − 2-Methyl-2,4-pentanediol 25% solution
别名:
Crystallization solution 43/Kit-No 80701
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
pH值
6.0±0.2 ( in neat)
密度
1.01 g/mL at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)