主要文件
5141
Sigma-Aldrich
CytoSoft®
Elastic Moduli 2 kPa
别名:
CytoSoft Product, CytoSoft Technology
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC 号:
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.75
无菌性
irradiated
表单
solid
包装
pack of 5 plates
技术
cell culture | mammalian: suitable
容量
2.0-3.0 mL
尺寸
6 wells
表面积
9.5 cm2
溶解性
water: insoluble
一般描述
细胞粘附的基质的刚性可以对细胞形态和基因表达产生深远的影响。CytoSoft ®产品提供了一种工具,可在各种刚性的基质上培养细胞,可覆盖广泛的生理范围。 在每个孔的底部都有一层特殊配制的生物相容性有机硅薄层,其弹性模量(刚性)是经过仔细测量的。CytoSoft® 产品中凝胶的表面经官能化可与蛋白质上的胺形成共价键。 该化学官能化是稳定的,并且该反应不需要催化剂,从而促进了基质蛋白包被凝胶表面以及细胞铺板。
CytoSoft® 产品的有机硅基质是光学透明的,自发荧光低。每个微孔中的有机硅层牢固地粘结在孔的底部。与水凝胶(例如聚丙烯酰胺凝胶)不同,硅凝胶不易水解,不干燥也不膨胀,有弹性且抗撕裂或破裂,并且其弹性模量(刚性)在延长的存储期限内几乎保持不变。
CytoSoft® 产品根据细胞不同来使用酶(例如胰蛋白酶和胶原酶)收获细胞。在酶处理过程中或之后,基质没有生化分解,并且从 CytoSoft® 平板回收的样品中没有基质残留。
该 CytoSoft® 产品(货号5141,)在 标准平底 6 孔板中的弹性模量为约2 kPa。 硅凝胶的厚度均匀,每个微孔中约有 0.5 mm 厚的硅胶层,与哺乳动物细胞培养物完全相容。平板均为独立包装,经辐射灭菌,每包 5 个平板。
法律信息
CytoSoft is a registered trademark of Advanced BioMatrix, Inc.
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)