Merck
49121
Sigma-Aldrich
Glucopone 215 CS UP solution
~65% in H2O, liquid (faintly turbid viscous)
别名:
Alkyl-polyglucoside solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161900
描述
non-ionic
形狀
liquid (faintly turbid viscous)
濃度
~65% in H2O
密度
1.15 g/mL at 20 °C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析证书(COA)
输入产品批号来搜索 分析证书(COA) 。批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后找到。