方案
~90% (HPCE)
表单
solid
mp
≥250 °C (lit.)
溶解性
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
荧光
λex 493 nm in H2O
λex 528 nm; λem 617 nm in TE buffer; DNA
适用性
suitable for fluorescence
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Cl.Cl.[Cl-].[Cl-].Nc1ccc2c(c1)c(-c3ccccc3)[n+](CCCNCCNCCC[n+]4c(-c5ccccc5)c6cc(N)ccc6c7ccc(N)cc47)c8cc(N)ccc28
InChI
1S/C46H46N8.4ClH/c47-33-13-17-37-39-19-15-35(49)29-43(39)53(45(41(37)27-33)31-9-3-1-4-10-31)25-7-21-51-23-24-52-22-8-26-54-44-30-36(50)16-20-40(44)38-18-14-34(48)28-42(38)46(54)32-11-5-2-6-12-32;;;;/h1-6,9-20,27-30,49-52H,7-8,21-26,47-48H2;4*1H
InChI key
ZKAJUKABUUJRLB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
包装
其他说明
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 3
储存分类代码
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
相关内容
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation