Merck
4427698
Sigma-Aldrich
mTRAQ® Reagent Δ4 50 包装
别名:
Reagent Pack
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NA.24
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
含有足够进行50次mTRAQ检测的mTRAQ® 试剂Δ4。一单位试剂至多可标记约100 μg蛋白质。包装内每种Δ4试剂各有1管,各含50单位的试剂。可选的Multiplex Buffer kit (货号:4381664)需单独订购。
分析報告
如需浏览使用mTRAQ Reagents的实验方案,请点击 此实验方案链接
如需浏览使用mTRAQ Reagents的快速参考卡,请点击此快速参考卡链接
法律資訊
MTraq is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2