主要文件
4370280
Sigma-Aldrich
iTRAQ® Reagent Application Kit - Plasma
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12161503
NACRES:
NA.24
运输
dry ice
储存温度
−20°C
一般描述
包含可用于单个样品含50 μg蛋白质的8组duplex实验或4组4-plex实验所需的反应溶液及iTRAQ® 试剂114、115、116和117。
应用
iTRAQ Reagents Application Kit - Plasma提供了血浆靶向特异性的iTRAQ试剂和实验方案。不包括半胱氨酸封闭试剂。胰蛋白酶须单独订购。
分析说明
查看 iTRAQ Reagents Application Kit - Plasma,请访问该实验方案链接
法律信息
iTraq is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
闪点(°F)
35.6 °F - closed cup
闪点(°C)
2.0 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)