Merck
43605
Sigma-Aldrich
1,1′-Dipropyl-3,3,3′,3′-tetramethylindocarbocyanine iodide
suitable for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
别名:
DiIC3(3)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C29H37IN2
分子量:
540.52
Beilstein:
9604018
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
方案
≥98.0% (TLC)
溶解性
DMSO: soluble
methanol: soluble
荧光
λex 548 nm; λem 599 nm in phosphate buffer/SDS pH 7.0
适用性
suitable for fluorescence
SMILES字符串
[I-].CCCN1c2ccccc2C(C)(C)\C1=C\C=C\C3=[N+](CCC)c4ccccc4C3(C)C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)