Merck
43295
Sigma-Aldrich
1- [4-(二甲基氨基)苯基] -6-苯基己三烯
for time-resolved fluorescence anisotropy and polarized fluorescence measurements
别名:
4′-(Dimethylamino)diphenylhexatriene, DMA-DPH
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H21N
CAS号:
分子量:
275.39
Beilstein:
2940918
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
品質等級
化驗
≥80.0% (HPLC)
形狀
solid
mp
198-200 °C (lit.)
螢光
λex 332 nm; λem 520 nm±10 nm in methanol
SMILES 字串
CN(C)c1ccc(\C=C\C=C\C=C\c2ccccc2)cc1
InChI
1S/C20H21N/c1-21(2)20-16-14-19(15-17-20)13-7-4-3-6-10-18-11-8-5-9-12-18/h3-17H,1-2H3/b4-3+,10-6+,13-7+
InChI 密鑰
QNBRWGUCMQGGDA-YPXUENLVSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3