主要文件
41494
Sigma-Aldrich
0.1 MHEPES pH 7.0−30% 聚乙二醇 6000 溶液
别名:
PEG 滤线栅筛查溶液 40/试剂盒-编号 36436
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
表单
liquid
pH值(酸碱度)
7.0±0.2 ( in neat)
密度
1.06 g/mL at 20 °C
储存温度
2-8°C
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)