主要文件
410-500
Sigma-Aldrich
Chondrocyte Basal Medium (500 ml)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352207
NACRES:
NA.71
表单
liquid
质量水平
保质期
1 yr
制造商/商品名称
Cell Applications, Inc
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
一般描述
Basal Medium without Growth Supplement
质量
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
制备说明
contained in protocol
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1