描述
non-ionic
品質等級
產品線
BioUltra
形狀
liquid
分子量
229.40 g/mol
濃度
~0.1 M in H2O
技術
PCR: suitable
雜質
insoluble matter, passes filter test
≤0.005% peroxides (as H2O2)
折射率
n20/D 1.336
pH值
7.0-9.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
密度
0.996 g/mL at 20 °C
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
&lambda ;
0.1 M in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: ≤0.07
λ: 280 nm Amax: ≤0.06
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCC[N+](C)([O-])C
InChI
1S/C14H31NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(2,3)16/h4-14H2,1-3H3
InChI 密鑰
SYELZBGXAIXKHU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles