Merck
39369
Sigma-Aldrich
Azide MegaStokes dye 805
for click labeling
别名:
1-(3-Azidopropyl)-4-[(1E)-2-[6-(diethylamino)-2-benzofuranyl]ethenyl]quinolinium hexafluorophosphate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H28F6N5OP
分子量:
571.50
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
螢光
λex 602 nm; λem 805 nm±10 nm in DMSO
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCN(CC)C1=CC=C2C(OC(/C=C/C3=CC=[N+](CCCN=[N+]=[N-])C4=C3C=CC=C4)=C2)=C1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C26H28N5O.F6P/c1-3-30(4-2)22-12-10-21-18-23(32-26(21)19-22)13-11-20-14-17-31(16-7-15-28-29-27)25-9-6-5-8-24(20)25;1-7(2,3,4,5)6/h5-6,8-14,17-19H,3-4,7,15-16H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI 密鑰
OTSNEEDVAQPEPS-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3