质量水平
100
500
偶联物
unconjugated
抗体形式
culture supernatant
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
SP183, monoclonal
描述
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
表单
buffered aqueous solution
种属反应性
human
包装
vial of 0.1 mL concentrate (378R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (378R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (378R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (378R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (378R-18)
制造商/商品名称
Cell Marque®
技术
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
同位素/亚型
IgG
控制
colorectal carcinoma
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
可视化
cytoplasmic, membranous
基因信息
human ... CDH17(1015)
一般描述
质量
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
联系
外形
制备说明
其他说明
法律信息
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
商品
Colorectal cancer is the third most common cancer in both men and women. An estimated 136,000 cases of colorectal cancer are expected to occur in 2016.
结直肠癌是男性和女性中第三大常见癌症。预计2016年将发生136,000例结直肠癌。