品質等級
100
500
共軛
unconjugated
抗體表格
culture supernatant
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
D5 & 16B4, monoclonal
描述
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
human
包裝
vial of 0.1 mL concentrate (356M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (356M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (356M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (356M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (356M-18)
製造商/商標名
Cell Marque™
技術
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
同型
IgG1
控制
mesothelioma
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
視覺化
cytoplasmic
基因資訊
human ... KRT5(3852)
一般說明
品質
IVD | IVD | IVD | RUO |
聯結
外觀
準備報告
其他說明
法律資訊
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
相关内容
Diagnostic immunohistochemistry overview highlights its importance in cancer diagnosis and detecting infectious diseases in modern clinical pathology.
诊断性免疫组化(IHC)及其在现代临床病理学中重要性的简要概述。了解更多关于免疫组化及其在癌症诊断和传染病检测中的作用。