Merck
32878
Sigma-Aldrich
品红 溶液
for microscopy, denatured with 2-butanone, 2% ethanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
Beilstein:
4166684
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
等级
for microscopy
质量
denatured with 2-butanone
浓度
2% ethanol
适用性
suitable for microscopy
SMILES字符串
Br.CO[C@@H]1CCCN[C@H]1CC(C)=O
InChI
1S/C9H17NO2.BrH/c1-7(11)6-8-9(12-2)4-3-5-10-8;/h8-10H,3-6H2,1-2H3;1H/t8-,9+;/m0./s1
InChI key
DVSQBUUDEVNABC-OULXEKPRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
51.8 °F - closed cup
闪点(°C)
11 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)