Merck
312061
Sigma-Aldrich
n-Butanol-1-14C
别名:
Butyl-1-14C alcohol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH214CH2OH
CAS号:
分子量:
74.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
标记范围
1-10 mCi per mmol
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCC[14CH2]O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
sealed ampule
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)