Merck
25038
Sigma-Aldrich
2-氯-4-甲基苯胺
≥97.0% (GC)
别名:
2-氯对甲苯胺, 4-氨基-3-氯甲苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H3(CH3)NH2
CAS号:
分子量:
141.60
Beilstein:
774514
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
≥97.0% (GC)
折射率
n20/D 1.575 (lit.)
n20/D 1.575
沸点
223-225 °C (lit.)
mp
7 °C (lit.)
密度
1.151 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1ccc(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H8ClN/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,9H2,1H3
InChI key
XGYLSRFSXKAYCR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
替代产品
产品编号
说明
价格
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
210.2 °F - closed cup
闪点(°C)
99 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)