Merck
24700C
SAFC
EX-CELL® CD Hydrolysate Fusion 化学限定水解物
Animal-component free, powder, suitable for cell culture
制药生产
别名:
EX-CELL® CD化学限定水解物
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.71
质量水平
描述
for research or for further manufacturing use
表单
powder
技术
cell culture | mammalian: suitable
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
EX-CELL® CD Hydrolysate Fusion是细胞培养过程中不确定的水解产物(包括分批和补料分批模式)的一种合成选择。其配方经优化可实现添加后对pH和Osm的影响最小。EX-CELL CD Hydrolysate Fusion针对中国仓鼠卵巢(CHO)细胞系进行了优化,但也可与其他细胞类型(例如NS0和Sp2/0)配合使用。EX-CELL CD Hydrolysate Fusion仅包含不含动物的化学成分,这些成分被确定为水解产物(但是合成产生的)或通常在细胞培养基中发现。为了具有广泛的应用,EX-CELL CD Hydrolysate Fusion是基于四种水解产物(大豆、小麦面筋、酵母提取物和肉类)所获得数据配制的。
应用
EX-CELL® CD Hydrolysate Fusion已被用于确定其对中国仓鼠卵巢(CHO)细胞单克隆抗体的生产率、纯化和质量的影响。
EX-CELL® CD Hydrolysate Fusion是细胞培养过程中不确定的水解产物(包括分批和补料分批模式)的一种合成选择。其配方经优化可实现添加后对pH和Osm的影响最小。EX-CELL CD Hydrolysate Fusion针对中国仓鼠卵巢(CHO)细胞系进行了优化,但也可与其他细胞类型(例如NS0和Sp2/0)配合使用。EX-CELL CD Hydrolysate Fusion仅包含不含动物的化学成分,这些成分被确定为水解产物(但是合成产生的)或通常在细胞培养基中发现。为了具有广泛的应用,EX-CELL CD Hydrolysate Fusion是基于四种水解产物(大豆、小麦面筋、酵母提取物和肉类)所获得数据配制的。
法律信息
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Impact of hydrolysates on monoclonal antibody productivity, purification and quality in Chinese hamster ovary cells.
Ho S C, et al.
Journal of Bioscience and Bioengineering, 122(4), 499-506 (2016)
商品
Chemically defined media supplements offer many benefits including decreased lot-to-lot variation, decreased risks, and improved glycosylation profiles.
Why optimize your upstream bioprocess media and feed? This article discusses the why and how of optimizing your media and feed to maximize cell viability and productivity.