品質等級
100
500
共軛
unconjugated
抗體表格
culture supernatant
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
EP12, monoclonal
描述
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
human
包裝
vial of 0.1 mL concentrate (241R-44)
vial of 0.5 mL concentrate (241R-45)
bottle of 1.0 mL predilute (241R-47)
vial of 1 mL concentrate (241R-46)
bottle of 7.0 mL predilute (241R-48)
製造商/商標名
Cell Marque™
技術
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
dilution
1:100-1:500
同型
IgG
控制
mantle cell lymphoma
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
視覺化
nuclear
基因資訊
human ... CCND1(595)
一般說明
品質
IVD | IVD | IVD | RUO |
聯結
外觀
準備報告
其他說明
法律資訊
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
相关内容
Diagnostic immunohistochemistry overview highlights its importance in cancer diagnosis and detecting infectious diseases in modern clinical pathology.
诊断性免疫组化(IHC)及其在现代临床病理学中重要性的简要概述。了解更多关于免疫组化及其在癌症诊断和传染病检测中的作用。