Merck
15931
Sigma-Aldrich
Hexaethyleneglycol monododecyl ether 1 mM solution
别名:
Hexaethyleneglycol monododecyl ether solution, Detergent Screening Solution 18/Kit-No 66317
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
描述
non-ionic
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO