Merck
14772
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(2-dimethylaminoethyl)-N,N′-dimethyl-9,10-anthracenedimethanamine biszinc chloride complex
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
别名:
9,10-Bis(TMEDA)anthracene biszinc chloride complex, 9,10-Bis[N-(2-dimethylaminoethyl)methylaminomethyl]anthracene biszinc chloride complex
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H38Cl4N4Zn2
分子量:
679.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
产品线
BioReagent
方案
≥90% (TLC)
溶解性
DMSO: soluble
acetonitrile: soluble
荧光
λex 335 nm; λem 427 nm in acetonitrile
适用性
suitable for fluorescence
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cl[Zn]Cl.Cl[Zn]Cl.CN(C)CCN(C)Cc1c2ccccc2c(CN(C)CCN(C)C)c3ccccc13
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)