Merck
14581C
SAFC
EX-CELL® MDCK 细胞无血清培养基
Animal-protein free, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
制药生产
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352207
NACRES:
NA.75
质量水平
描述
for research or for further manufacturing use
无菌性
sterile-filtered
表单
liquid
技术
cell culture | mammalian: suitable
组分
glucose: 6.0 g/L
NaHCO3: 1.8 g/L
HEPES: no
L-glutamine: no
运输
ambient
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
EX-CELL MDCK 是一种无动物蛋白、无血清的培养基,可用于 Madin Darby 犬肾(MDCK)和相关细胞的长期生长。进行贴壁培养中细胞可以从补充了血清的培养基中直接转移到到 EX-CELL MDCK 中进行培养,而无需适应。在无血清条件下获得的细胞密度和倍增时间与在补充血清的培养中获得的相当。
法律信息
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Skin Sens. 1
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)