Merck
14530
Sigma-Aldrich
双苯并咪唑 H 33258
≥98.0% (HPLC)
别名:
BBIH, BXI-72, HOE 33258, Hoechst 33258, NSC334072, 烟酸己可碱 三盐酸盐, 甲嗪双苯咪酚 三盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H24N6O · 3HCl
CAS号:
分子量:
533.88
Beilstein:
4088183
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
溶解度
water and ethanol: 10 mg/mL
H2O: soluble
ethanol: soluble
螢光
λex 338 nm; λem 505 nm (pH 7.0)
λex 355 nm; λem 465 nm in TE buffer; DNA
適合性
suitable for fluorescence
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl[H].Cl[H].Cl[H].[H]O[H].CN1CCN(CC1)c2ccc3NC(=NCc3c2)c4ccc5NC(=NCc5c4)c6ccc(O)cc6
InChI
1S/C27H28N6O.3ClH.H2O/c1-32-10-12-33(13-11-32)22-5-9-25-21(15-22)17-29-27(31-25)19-4-8-24-20(14-19)16-28-26(30-24)18-2-6-23(34)7-3-18;;;;/h2-9,14-15,34H,10-13,16-17H2,1H3,(H,28,30)(H,29,31);3*1H;1H2
InChI 密鑰
OWRSPPSBNWJJAR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
bisBenzimide H 33258可用于DNA、染色体和细胞核的染色。 bisBenzimide H 33258可用于荧光显微术或流式细胞术。
最大激发波长= 346nm
最大发射波长= 460nm
bisBenzimide H 33258可用于DNA、染色体和细胞核的染色。可用于荧光显微镜或流式细胞术。
一种用作荧光染料的双苯并咪唑染料。它具有膜通透性,选择性地与 B 型 DNA 小沟中的腺嘌呤-胸腺嘧啶区域结合,结合常数高,使其成为 DNA、染色体和细胞核的有用染色剂 。研究表明,荧光对各种溶液试剂(即 BSA、RNA、Tris、蔗糖、TEA/EDTA、Triton X-100 和 SDS)的存在相对不敏感 。此外,溶液离子强度和 pH 值与双苯并酰亚胺 H 33258 的 Stoke 位移无关 。这种染料的属性使其在一些应用中很有用,如在组织培养中检测支原体污染 ,表明细胞凋亡的早期发生 ;根据 DNA 含量分选活细胞;并作为 DNA-药物相互作用的探针 。用于设计和开发荧光测定法,以定量测定微量滴定板中的细胞数量。该试验的方法学基于 Hoechst 33258 与 DNA 的结合,对一千个细胞敏感。该方法的一个应用是 ELISA 数据的标准化。Hoechst 33253 的照度与 Merocyanine 540 偶联可以作为根除细菌感染的有效方法(即 A. laidlawii 污染的角膜内皮细胞培养物)。双苯甲酰亚胺 H 33258 常用于许多已确立的染色方案(David M. Terrian,癌细胞信号 - 方法和协议,
Springer,卷 218)。
生化/生理作用
bisBenzimide H 33258是一种有效的选择性Bcl-XL抑制剂。
bisBenzimide H 33258是一种有效的选择性Bcl-XL抑制剂。 bisBenzimide H 33258是一种膜可渗透的荧光DNA染色剂,具有低细胞毒性,可嵌入DNA的A-T区域。
其他說明
用于细胞遗传学研究的有用试剂;用于细胞内 DNA 的荧光染色 ;使用 Hoechst 33258 对分离细胞核、细胞提取物或粗匀浆中的 DNA 进行简单的两步荧光法分析
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
F Oberhammer et al.
The EMBO journal, 12(9), 3679-3684 (1993-09-01)
To date, apoptosis has been characterized biochemically by the production of 180-200 bp internucleosomal DNA fragments resulting from the activation of an endonuclease(s). The principal morphological feature of apoptosis is the condensation of chromatin and it has been assumed that
Y J Kim et al.
Analytical biochemistry, 174(1), 168-176 (1988-10-01)
A simple two-step fluorometric assay of DNA in cartilage explants, utilizing the bisbenzimidazole dye Hoechst 33258, is described. Cartilage explants were prepared for assay by digestion with papain. Aliquots of the digest were mixed with dye solution, and the fluorescence
Improved microfluorometric DNA determination in biological material using 33258 Hoechst.
C F Cesarone et al.
Analytical biochemistry, 100(1), 188-197 (1979-11-15)
M Battaglia et al.
Biotechnic & histochemistry : official publication of the Biological Stain Commission, 69(3), 152-156 (1994-05-01)
DNA fluorochrome staining with Hoechst 33258 bisbenzimide is commonly used for detection of mycoplasma contamination in cell cultures. Photobleaching of Hoechst 33258 is pronounced under the conditions of intense illumination, high magnification and resolution required for detection of mycoplasmas. To
Fluorometric properties of the bibenzimidazole derivative Hoechst 33258, a fluorescent probe specific for AT concentration in chromosomal DNA.
B Weisblum et al.
Chromosoma, 46(3), 255-260 (1974-01-01)